2-Amino-1,3,5-triazin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,3,5-Triazin-2-amin, 1,3,5-Triazin-2-ylamin

295240010 295240050 AC29524.1 AC29524.10
ACRO295240010EA 52.1 EUR
ACRO295240010 ACRO295240050 MAYBAC29524.1 MAYBAC29524.10
2-Amino-1,3,5-triazin 98%
2-Amino-1,3,5-triazine
Formel: C₃H₄N₄
Schmelzpunkt: 219…224 °C
MDL: MFCD00023179
CAS-Nummer: 4122-04-7
EINECS: 223-920-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR