Ethylthiooxamat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
319600010 319600050
ACRO319600010EA 31.5 EUR
ACRO319600010 ACRO319600050
Ethylthiooxamat 95%
Ethylthiooxamat
Formel: C₄H₇NO₂S
Schmelzpunkt: 60…66 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00074903
CAS-Nummer: 16982-21-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 66 °C
GC ≥94 %