p-Toluolsulfonsäureanhydrid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methylbenzolsulfonsäureanhydrid, Toluol-4-sulfonsäureanhydrid
367070050 367070250 367071000
ACRO367070050EA 52.6 EUR
ACRO367070050 ACRO367070250 ACRO367071000
p-Toluolsulfonsäureanhydrid 95%
p-Toluolsulfonsäureanhydrid
Formel: C₁₄H₁₄O₅S₂
Molecular Weight: 326.39
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008548
CAS-Nummer: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥94 %