1-Brom-4-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
01225.500G 001225-1KG 001225-500G
FLUO01225.500GEA 0 EUR
FLUO01225.500G FLUO001225-1KG FLUO001225-500G
1-Brom-4-fluorbenzol
1-Brom-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,4946 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000342
CAS-Nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3,III