Benzophenonimin 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Benzophenoneimine
368590050 368590250 368591000
ACRO368590050EA 81 EUR
ACRO368590050 ACRO368590250 ACRO368591000
Benzophenonimin 97% stabilisiert
Benzophenonimin
Formel: C₁₃H₁₁N
Molecular Weight: 181.24 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (75 mmHg)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.08 g/cm³
Flammpunkt: 145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001760
CAS-Nummer: 1013-88-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 0.02 % w/w Hydroquinone