Nitrosiumhexafluorophosphat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitrosylhexafluorophosphat
ACRO383730250EA 212 EUR
ACRO383730250 ACRO383730050
Nitrosiumhexafluorophosphat 95%
Nitrosium hexafluorophosphate
Formel: F₆NOP
Molecular Weight: 174,97 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040324
CAS-Nummer: 16921-91-8
EINECS: 240-980-9
UN: 3260
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystals
Assay ≥94 %