4-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid, 4-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(4-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
404950250 404950050 404951000
ACRO404950250EA 92.1 EUR
ACRO404950250 ACRO404950050 ACRO404951000
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
Molecular Weight: 179,05 g/mol
Schmelzpunkt: 203 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012943
CAS-Nummer: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %