Diisopropanolamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1'-Iminodipropan-2-ol, Bis(2-hydroxypropyl)amin
407805000 407800025
ACRO407805000EA 28 EUR
ACRO407805000 ACRO407800025
Diisopropanolamin 99%
Diisopropanolamin
Formel: C₆H₁₅NO₂
Molecular Weight: 133.19 g/mol
Siedepunkt: 249…250 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 33 °C
Dichte: 1.0038 g/cm³
Flammpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004531
CAS-Nummer: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4615 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %