Zink(II)acetylacetonat Monohydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Di(2,4-pentandionato-O,O')zink(II) Monohydrat, Bis(2,4-pentandionato-O,O')zink(II) Monohydrat, Zink(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O') Monohydrat, Zink(II)-2,4-pentandionat Monohydrat
12527.18
12527.30
12527.18EA
36.4
EUR
12527.18
12527.30
Zink(II)acetylacetonat Monohydrat
Zink(II)acetylacetonat Monohydrat
CAS No.: 14363-15-6
Molecular Formula: C10H14O4Zn.H2O
Formula Weight: 281.60 (263.59anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.6
Melting Point: 136-138° dec.
MDL No.: MFCD00000035
Formel:
C₁₀H₁₄O₄Zn·1H₂O Molecular Weight: 281.62 g/mol Schmelzpunkt: 136…138 °C (Zers.) Dichte: 1.6 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000035 CAS-Nummer: 14363-15-6 EINECS: 237-860-3 |