Silbertrifluoracetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoressigsäure Silbersalz, Silber(I)trifluoracetat
13933.06 13933.14
13933.06EA 61.7 EUR
13933.06 13933.14
Silbertrifluoracetat ≥98%
Silbertrifluoracetat
Purity: 98% CAS No.: 2966-50-9 Molecular Formula: C2AgF3O2 Formula Weight: 220.88 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 257-260° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00013199
Formel: C₂AgF₃O₂
Molecular Weight: 220,88 g/mol
Schmelzpunkt: 257…260 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013199
CAS-Nummer: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
ADR: 9,III