Titanyl(IV)acetylacetonat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Titan(IV)oxidacetylacetonat, Oxobis(2,4-pentandionato-O,O')titan(IV), Titan(IV)oxyacetylacetonat, Titan(IV)oxidbis(2,4-pentandionat)
77130.09
77130.18
77130.30
77130.09EA
95
EUR
77130.09
77130.18
77130.30
Titanyl(IV)acetylacetonat
Titanyl(IV)acetylacetonat
CAS No.: 14024-64-7
Molecular Formula: C10H14O5Ti
Formula Weight: 262.12
Physical Form: Powder
Melting Point: 184° dec.
MDL No.: MFCD00013505
Formel:
C₁₀H₁₄O₅Ti Molecular Weight: 262.1 g/mol Schmelzpunkt: 184 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013505 CAS-Nummer: 14024-64-7 EINECS: 237-861-9 |