Allylphenylsulfon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (Allylsulfonyl)benzol
A10401.06 A10401.14
A10401.06EA 41.8 EUR
A10401.06 A10401.14
Allylphenylsulfon ≥98%
Allylphenylsulfon
Purity: 98% CAS No.: 16212-05-8 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 111-113°/0.5mm MDL No.: MFCD00014739
Formel: C₉H₁₀O₂S
Molecular Weight: 182,24 g/mol
Siedepunkt: 111…113 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,189
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014739
CAS-Nummer: 16212-05-8
EINECS: 240-338-8