Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Iod-2-methoxybenzoesäuremethylester
A10549.06 A10549.14
A10549.06EA 47.1 EUR
A10549.06 A10549.14
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat ≥98%
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Purity: 98% CAS No.: 35387-93-0 Molecular Formula: C9H9IO3 Formula Weight: 292.07 Melting Point: 93-95° Beilstein Reference: 2692711
Formel: C₉H₉IO₃
Molecular Weight: 292,07 g/mol
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052925
CAS-Nummer: 35387-93-0