3,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3,5-Dimethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3,5-Dimethylphenylhydrazin Hydrochlorid
A11336.06 A11336.14
A11336.06EA 41.3 EUR
A11336.06 A11336.14
3,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid ≥98%
3,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Purity: 98% CAS No.: 60481-36-9 Molecular Formula: C8H12N2.HCl Formula Weight: 172.66 Melting Point: 180° dec. MDL No.: MFCD00052269
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Molecular Weight: 172.66 g/mol
Schmelzpunkt: 180 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052269
CAS-Nummer: 60481-36-9