Methyl-3,5-dimethoxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3,5-Dimethoxybenzoesäuremethylester
A11486.09
A11486.18
A11486.09EA
34
EUR
A11486.09
A11486.18
Methyl-3,5-dimethoxybenzoat ≥98%
Methyl-3,5-dimethoxybenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 2150-37-0
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196.2 g/mol Siedepunkt: 298 °C Schmelzpunkt: 40…43 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008432 CAS-Nummer: 2150-37-0 EINECS: 218-423-6 |