Oxamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11570.0E A11570.22 A11570.36
A11570.0EEA 404 EUR
A11570.0E A11570.22 A11570.36
Oxamid ≥98%
Oxamid
Purity: 98+% CAS No.: 471-46-5 Molecular Formula: C2H4N2O2 Formula Weight: 88.07 Odour: Odourless Melting Point: ca 350° dec. Beilstein Reference: 1743262 Merck Reference: 14,6918 MDL No.: MFCD00008007
Formel: C₂H₄N₂O₂
Schmelzpunkt: ∼ 350 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,667
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008007
CAS-Nummer: 471-46-5
EINECS: 207-442-5
Merck Index: 14,6918