Allyltrifluoracetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoressigsäureallylester
A11690.09 A11690.18
A11690.09EA 37.9 EUR
A11690.09 A11690.18
Allyltrifluoracetat ≥97%
Allyltrifluoracetat
Purity: 97% CAS No.: 383-67-5 Molecular Formula: CH2=CHCH2O2CCF3 Formula Weight: 154.09 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.3360 Boiling Point: 73-75° Beilstein Reference: 1766312 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013567
Formel: C₅H₅F₃O₂
Siedepunkt: 73…75 °C
Dichte: 1,183
Flammpunkt: –1 °C (30 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013567
CAS-Nummer: 383-67-5
EINECS: 206-853-7
UN: 2924
ADR: 3,II