Methyl-p-anisat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: p-Anissäuremethylester, 4-Methoxybenzoesäuremethylester, 4-Anissäuremethylester, Methyl-4-methoxybenzoat
A12598.14 A12598.22
A12598.14EA 38.3 EUR
A12598.14 A12598.22
Methyl-p-anisat ≥98%
Methyl-p-anisat
Purity: 98+% CAS No.: 121-98-2 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 244-245° Beilstein Reference: 2208571 MDL No.: MFCD00008437
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 244…245 °C
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008437
CAS-Nummer: 121-98-2
EINECS: 204-513-2