3,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 3,4-Dimethylphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid
A13027.09 A13027.18 A13027.30
A13027.09EA 42.2 EUR
A13027.09 A13027.18 A13027.30
3,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid ≥98%
3,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Purity: 98% CAS No.: 60481-51-8 Molecular Formula: C8H12N2.HCl Formula Weight: 172.66 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 6096060
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Molecular Weight: 172.66 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 195 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052270
CAS-Nummer: 60481-51-8