Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Amino-2-methoxybenzoesäuremethylester
A13239.06 A13239.14
A13239.06EA 23.2 EUR
A13239.06 A13239.14
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat 98%
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat
Purity: 98% CAS No.: 27492-84-8 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 154-157° MDL No.: MFCD00017202
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,19 g/mol
Schmelzpunkt: 154…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017202
CAS-Nummer: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9