3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3,4-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3,4-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid
A13906.09
A13906.18
A13906.30
A13906.09EA
62.7
EUR
A13906.09
A13906.18
A13906.30
3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid ≥98%
3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 19763-90-7
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.50
Melting Point: ca 229° dec.
Beilstein Reference: 3703934
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Schmelzpunkt: ∼ 229 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012937 CAS-Nummer: 19763-90-7 EINECS: 243-278-0 |