di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Citronensäure Dinatriumsalz Sesquihydat, Dinatriumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Sesquihydat, sek-Natriumcitrat Sesquihydat, Natriumcitrat dibasisch Sesquihydat
A14001.30 A14001.0I
A14001.30EA 27.5 EUR
A14001.30 A14001.0I
di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat ≥99%
di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat
Purity: 99% CAS No.: 6132-05-4 Molecular Formula: C6H6Na2O7.1.5H2O Formula Weight: 263.11 (236.09anhy) Melting Point: 149° dec. MDL No.: MFCD00150445
Formel: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
Molecular Weight: 263.11 g/mol
Schmelzpunkt: 149 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150445
CAS-Nummer: 6132-05-4
EINECS: 205-623-3