2-Chlorphenylhydraziniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 2-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(2-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
A14136.06 A14136.14 A14136.22
A14136.06EA 29.3 EUR
A14136.06 A14136.14 A14136.22
2-Chlorphenylhydraziniumchlorid ≥97%
2-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Purity: 97% CAS No.: 41052-75-9 Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl Formula Weight: 179.05 Melting Point: ca 201° dec. Beilstein Reference: 3699381
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
Molecular Weight: 179.05 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 201 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012928
CAS-Nummer: 41052-75-9
EINECS: 255-194-1