p-Tolylhydraziniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methylphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(4-Methylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 4-Methylphenylhydrazinhydrochlorid, 4-Tolylhydrazin Hydrochlorid, 4-Tolylhydrazinhydrochlorid, 4-Methylphenylhydraziniumchlorid, 1-(4-Tolyl)hydrazin Hydrochlorid
A14220.06 A14220.14 A14220.22
A14220.06EA 36.5 EUR
A14220.06 A14220.14 A14220.22
p-Tolylhydraziniumchlorid ≥98%
p-Tolylhydraziniumchlorid
Purity: 98% CAS No.: 637-60-5 Molecular Formula: C7H10N2.HCl Formula Weight: 158.63 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 3563996 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012940
Formel: C₇H₁₁ClN₂
Molecular Weight: 158,63 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012940
CAS-Nummer: 637-60-5
EINECS: 211-295-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III