3-Chlorphenylhydraziniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(3-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid
A14770.09 A14770.18 A14770.30
A14770.09EA 37.1 EUR
A14770.09 A14770.18 A14770.30
3-Chlorphenylhydraziniumchlorid ≥97%
3-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Purity: 97% CAS No.: 2312-23-4 Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl Formula Weight: 179.05 Odour: Odourless Melting Point: ca 242° dec. Beilstein Reference: 3565828 MDL No.: MFCD00012935
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
Molecular Weight: 179.05 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 242 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02656655
CAS-Nummer: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6