3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(3,5-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3,5-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 3,5-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid
A15127.06 A15127.14
A15127.06EA 92.2 EUR
A15127.06 A15127.14
3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid ≥97%
3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Purity: 97% CAS No.: 63352-99-8 Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl Formula Weight: 213.50 Melting Point: ca 204° dec. Beilstein Reference: 4208459
Formel: C₆H₇Cl₃N₂
Molecular Weight: 213,49 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 204 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012938
CAS-Nummer: 63352-99-8
EINECS: 264-109-7