4-Bromphenylhydraziniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4-Bromphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 4-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 4-Bromphenylhydrazin Hydrochlorid
A15590.06 A15590.14
A15590.06EA 67.4 EUR
A15590.06 A15590.14
4-Bromphenylhydraziniumchlorid ≥97%
4-Bromphenylhydraziniumchlorid
Purity: 97% CAS No.: 622-88-8 Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl Formula Weight: 223.51 Odour: Odourless Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 3565838 MDL No.: MFCD00012941
Formel: C₆H₈BrClN₂
Molecular Weight: 223.50 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 215 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012941
CAS-Nummer: 622-88-8
EINECS: 255-590-4