4-Fluorphenylhydraziniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(4-Fluorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 4-Fluorphenylhydrazinhydrochlorid
A15624.06 A15624.14 A15624.22
A15624.06EA 42.9 EUR
A15624.06 A15624.14 A15624.22
4-Fluorphenylhydraziniumchlorid ≥98%
4-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Purity: 98% CAS No.: 823-85-8 Molecular Formula: C6H7FN2.HCl Formula Weight: 162.60 Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 3627721
Formel: C₆H₈ClFN₂
Molecular Weight: 162.59 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 265 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012942
CAS-Nummer: 823-85-8
EINECS: 212-521-2