Vinylacetat ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäurevinylester
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)
A16247.0F
A16247.AE
A16247.AP
A16247.0FEA
62
EUR
A16247.0F
A16247.AE
A16247.AP
Vinylacetat ≥99% stabilisiert
Vinylacetat
Stabilized with 8-12 ppm hydroquinone
Purity: 99%
CAS No.: 108-05-4
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -8°(18°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.932
Refractive Index: 1.3960
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -100°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 1209327
Merck Reference: 14,9992
UN No.: 1301
MDL No.: MFCD00008713
Formel:
C₄H₆O₂ Molecular Weight: 86,09 g/mol Siedepunkt: 72…73 °C Schmelzpunkt: –100 °C Dichte: 0,932 Flammpunkt: –8 °C (18 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008713 CAS-Nummer: 108-05-4 EINECS: 203-545-4 UN: 1301 ADR: 3,II Merck Index: 14,9992 |