2,3-Dimethylphenylhydraziniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dimethylphenylhydrazin Hydrochlorid, 2,3-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(2,3-Dimethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid
A16526.06 A16526.14
A16526.06EA 34.4 EUR
A16526.06 A16526.14
2,3-Dimethylphenylhydraziniumchlorid ≥97%
2,3-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Purity: 97% CAS No.: 56737-75-8 Molecular Formula: C8H12N2.HCl Formula Weight: 172.66 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 6096287
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013380
CAS-Nummer: 56737-75-8