2-Ethylphenylhydraziniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(2-Ethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2-Ethylphenylhydrazin Hydrochlorid
A16853.09 A16853.18 A16853.30
A16853.09EA 50.6 EUR
A16853.09 A16853.18 A16853.30
2-Ethylphenylhydraziniumchlorid ≥98%
2-Ethylphenylhydraziniumchlorid
Purity: 98% CAS No.: 19398-06-2 Molecular Formula: C8H12N2.HCl Formula Weight: 172.66 Melting Point: ca 178° dec. Beilstein Reference: 3697547 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00071599
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Molecular Weight: 172.66 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 178 °C (Zers.)
Dichte: 1.21
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071599
CAS-Nummer: 19398-06-2
EINECS: 421-460-2
ADR: 9 III