Tetramethylensulfoxid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Tetrahydrothiophen-1-oxid, Thiacyclopentan-1-oxid
A17502.09 A17502.18
A17502.09EA 42.1 EUR
A17502.09 A17502.18
Tetramethylensulfoxid ≥97%
Tetramethylensulfoxid
Purity: 97% CAS No.: 1600-44-8 Molecular Formula: C4H8OS Formula Weight: 104.17 Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.5200 Boiling Point: 235-237° Beilstein Reference: 105274 MDL No.: MFCD00005477
Formel: C₄H₈OS
Molecular Weight: 104,17 g/mol
Siedepunkt: 235…237 °C
Dichte: 1,173
Flammpunkt: 112 °C (233 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005477
CAS-Nummer: 1600-44-8
EINECS: 216-493-2