Methyl-o-anisat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methyl-2-methoxybenzoat, 2-Methoxybenzoesäuremethylester, o-Anissäuremethylester, 2-Anissäuremethylester
A17703.14 A17703.22
A17703.14EA 30.5 EUR
A17703.14 A17703.22
Methyl-o-anisat ≥98%
Methyl-o-anisat
Purity: 98+% CAS No.: 606-45-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5340 Odour: Characteristic Boiling Point: 246-248° Beilstein Reference: 2207356 MDL No.: MFCD00008423
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 246…248 °C
Dichte: 1,160
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008423
CAS-Nummer: 606-45-1
EINECS: 210-118-6