Ethyl(trimethylsilyl)acetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (Trimethylsilyl)essigsäureethylester
A17707.09 A17707.18 A17707.30
A17707.09EA 37.6 EUR
A17707.09 A17707.18 A17707.30
Ethyl(trimethylsilyl)acetat ≥98%
Ethyl(trimethylsilyl)acetat
Purity: 98+% CAS No.: 4071-88-9 Molecular Formula: (CH3)3SiCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 160.29 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 156-158° Beilstein Reference: 1755902 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009172
Formel: C₇H₁₆O₂Si
Molecular Weight: 160.29 g/mol
Siedepunkt: 156…158 °C
Dichte: 0.876
Flammpunkt: 35 °C (95 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009172
CAS-Nummer: 4071-88-9
EINECS: 223-783-2
UN: 3272
ADR: 3 III