2,2,2-Trifluorethylacrylat ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acrylsäure(2,2,2-trifluorethyl)ester, Propensäure(2,2,2-trifluorethyl)ester
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
A18235.06
A18235.14
A18235.06EA
38.6
EUR
A18235.06
A18235.14
2,2,2-Trifluorethylacrylat ≥98% stabilisiert
2,2,2-Trifluorethylacrylat
Stabilized with 200 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 407-47-6
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.3500
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 1756611
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00000444
Formel:
C₅H₅F₃O₂ Molecular Weight: 154.09 g/mol Siedepunkt: 91…93 °C Dichte: 1.216 Flammpunkt: 12 °C (53 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000444 CAS-Nummer: 407-47-6 EINECS: 206-987-6 UN: 3272 ADR: 3 II |