Diisopropanolamin Summe der Isomere ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1'-Iminodipropan-2-ol, Bis(2-hydroxypropyl)amin
A18451.0B A18451.30
A18451.0BEA 58.1 EUR
A18451.0B A18451.30
Diisopropanolamin Summe der Isomere ≥98%
Diisopropanolamin
Purity: 98+% CAS No.: 110-97-4 Molecular Formula: C6H15NO2 Formula Weight: 133.19 Flash Point: 130°(266°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 249-250° Beilstein Reference: 605363 Merck Reference: 14,3195 MDL No.: MFCD00004531
Formel: C₆H₁₅NO₂
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 249…250 °C
Schmelzpunkt: 38…45 °C
Dichte: 1,004
Flammpunkt: 130 °C (266 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004531
CAS-Nummer: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Merck Index: 14,3195