Benzylcinnamat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3-Phenylacrylsäurebenzylester, trans-Zimtsäurebenzylester, Cinnamsäurebenzylester, Zimtsäurebenzylester, 3-Phenylpropensäurebenzylester, (E)-Zimtsäurebenzylester, (E)-3-Phenylpropensäurebenzylester, trans-Cinnamsäurebenzylester
A19550.22
A19550.36
A19550.22EA
33.1
EUR
A19550.22
A19550.36
Benzylcinnamat ≥99%
Benzylcinnamat
Purity: 99%
CAS No.: 103-41-3
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 195-200°/5mm
Beilstein Reference: 2051339
Merck Reference: 14,1130
MDL No.: MFCD00004789
Formel:
C₁₆H₁₄O₂ Molecular Weight: 238.29 g/mol Siedepunkt: 195…200 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 34…36 °C Dichte: 1.11 Flammpunkt: 180 °C (356 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004789 CAS-Nummer: 103-41-3 EINECS: 203-109-3 |