Triisopropanolamin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol, Tris(2-hydroxypropyl)amin
A19966.36 A19966.0E A19966.0C
A19966.36EA 22.6 EUR
A19966.36 A19966.0E A19966.0C
Triisopropanolamin 95%
Triisopropanolamin
Purity: 95% CAS No.: 122-20-3 Molecular Formula: C9H21NO3 Formula Weight: 191.27 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 189-191°/23mm Beilstein Reference: 1071570 MDL No.: MFCD00004533
Formel: C₉H₂₁NO₃
Molecular Weight: 191,27 g/mol
Siedepunkt: 189…191 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004533
CAS-Nummer: 122-20-3
EINECS: 204-528-4