2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Phenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin, 6-Phenyl-1,3,5-triazin-2,4-diyldiamin, Benzoguanamin, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazin
B20157.0E
B20157.22
B20157.36
B20157.0EEA
211
EUR
B20157.0E
B20157.22
B20157.36
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin 99%
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
Purity: 99%
CAS No.: 91-76-9
Molecular Formula: C9H9N5
Formula Weight: 187.21
Melting Point: 225-228°
Beilstein Reference: 153223
Merck Reference: 14,1089
MDL No.: MFCD00023187
Formel:
C₉H₉N₅ Schmelzpunkt: 225…228 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023187 CAS-Nummer: 91-76-9 EINECS: 202-095-6 Merck Index: 14,1089 |