(2-Chlorethyl)phenylsulfon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
[(2-Chlorethyl)sulfonyl]benzol
B21690.06
B21690.14
B21690.22
B21690.06EA
43.5
EUR
B21690.06
B21690.14
B21690.22
(2-Chlorethyl)phenylsulfon ≥98%
(2-Chlorethyl)phenylsulfon
Purity: 98%
CAS No.: 938-09-0
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 168-174°/7mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00025047
Formel:
C₈H₉ClO₂S Siedepunkt: 168…174 °C (7 mmHg) Schmelzpunkt: 52…55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025047 CAS-Nummer: 938-09-0 EINECS: 213-337-5 ADR: 8,III |