Allylchlordimethylsilan 95%, Stäbe
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Allyldimethylchlorsilan, ADMCS
B22237.06 B22237.09 B22237.14
B22237.06EA 60.5 EUR
B22237.06 B22237.09 B22237.14
Allylchlordimethylsilan 95%, Stäbe
Allylchlordimethylsilan
Purity: 97% CAS No.: 4028-23-3 Molecular Formula: CH2=CHCH2Si(CH3)2Cl Formula Weight: 134.68 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 110-112° Beilstein Reference: 1737978 UN No.: 2985 MDL No.: MFCD00000506
Formel: C₅H₁₁ClSi
Molecular Weight: 134.68 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C
Dichte: 0.896
Flammpunkt: 5 °C (41 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000506
CAS-Nummer: 4028-23-3
EINECS: 223-706-2
UN: 2985
ADR: 3 II