(4-Hydroxyphenyl)essigsäuremethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl-(4-hydroxyphenyl)acetat
B22533.14
B22533.22
B22533.36
B22533.14EA
46.2
EUR
B22533.14
B22533.22
B22533.36
(4-Hydroxyphenyl)essigsäuremethylester ≥98%
(4-Hydroxyphenyl)essigsäuremethylester
Purity: 98+%
CAS No.: 14199-15-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 163°/5mm
MDL No.: MFCD00002387
Formel:
C₉H₁₀O₃ Siedepunkt: 163 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 55…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002387 CAS-Nummer: 14199-15-6 EINECS: 238-050-2 |