Dichlormethylvinylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Vinylmethyldichlorsilan
B23119.22
B23119.36
AB131133.0500
B23119.22EA
33.9
EUR
B23119.22
B23119.36
ABCRAB131133.0500
Dichlormethylvinylsilan ≥97%
Dichlormethylvinylsilan
Purity: 97%
CAS No.: 124-70-9
Molecular Formula: C3H6Cl2Si
Formula Weight: 141.07
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4300
Odour: Acrid
Melting Point: -78°
Boiling Point: 92-93°
Beilstein Reference: 1740822
UN No.: 2985
MDL No.: MFCD00000492
Formel:
C₃H₆Cl₂Si Molecular Weight: 141.07 g/mol Siedepunkt: 92…93 °C Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 1.087 Flammpunkt: 4 °C (39 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000492 CAS-Nummer: 124-70-9 EINECS: 204-710-3 UN: 2985 ADR: 3 II |