3-Bromphenylhydraziniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromphenylhydrazin Hydrochlorid, 3-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3-Bromphenyl)hydrazin Hydrochlorid
B23510.06
B23510.14
B23510.22
B23510.06EA
75.2
EUR
B23510.06
B23510.14
B23510.22
3-Bromphenylhydraziniumchlorid ≥98%
3-Bromphenylhydraziniumchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 27246-81-7
Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl
Formula Weight: 223.51
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 3565829
Formel:
C₆H₈BrClN₂ Molecular Weight: 223.5 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 225 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012933 CAS-Nummer: 27246-81-7 EINECS: 248-362-0 |