Ethylpelargonat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Nonansäureethylester, Ethylnonanoat, Pelargonsäuremthylester
B24190.AE
B24190.AP
B24190.AEEA
32.2
EUR
B24190.AE
B24190.AP
Ethylpelargonat ≥97%
Ethylpelargonat
Purity: 97%
CAS No.: 123-29-5
Molecular Formula: C11H22O2
Formula Weight: 186.30
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Pleasant
Melting Point: -44°
Boiling Point: 227-229°
Beilstein Reference: 1759169
Merck Reference: 14,3838
MDL No.: MFCD00009570
Formel:
C₁₁H₂₂O₂ Molecular Weight: 186,29 g/mol Siedepunkt: 227…229 °C Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 0,866 Flammpunkt: 94 °C (201 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009570 CAS-Nummer: 123-29-5 EINECS: 204-615-7 Merck Index: 14,3838 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...