2-Hydroxyethylmethacrylat ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methylpropensäure(2-hydroxyethyl)ester, Methacrylsäure(2-hydroxyethyl)ester
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
B24260.22 B24260.36
B24260.22EA 24.5 EUR
B24260.22 B24260.36
2-Hydroxyethylmethacrylat ≥97% stabilisiert
2-Hydroxyethylmethacrylat
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 868-77-9 Molecular Formula: CH2=CH(CH3)CO2CH2CH2OH Formula Weight: 130.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4530 Odour: Ester-like Melting Point: -12° Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1071583 MDL No.: MFCD00002863
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130,14 g/mol
Siedepunkt: 250 °C
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 1,071
Flammpunkt: 101 °C (213 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002863
CAS-Nummer: 868-77-9
EINECS: 212-782-2