2-Hydroxyethylacrylat ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with 200-300 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 818-61-1
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4500
Odour: Pungent
Melting Point:
Formel:
C₅H₈O₃ Siedepunkt: 192 °C Schmelzpunkt: < –60 °C Dichte: 1,106 Flammpunkt: 101 °C (214 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002865 CAS-Nummer: 818-61-1 EINECS: 212-454-9 UN: 2922 ADR: 8,II |