2-Methyl-3-pyridinol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-2-methylpyridin
B24944.03 B24944.06
B24944.03EA 24.5 EUR
B24944.03 B24944.06
2-Methyl-3-pyridinol ≥99%
2-Methylpyridin-3-ol
Purity: 99% CAS No.: 1121-25-1 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 166-169° Beilstein Reference: 107937 MDL No.: MFCD00082538
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Schmelzpunkt: 166…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082538
CAS-Nummer: 1121-25-1
EINECS: 214-327-3