2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin Hydrochlorid, 2-(Trifluormethyl)phenylhydrazinhydrochlorid, 2-Hydrazinobenzotrifluorid Hydrochlorid, 1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin Hydrochlorid
B25182.06
B25182.14
B25182.06EA
63.6
EUR
B25182.06
B25182.14
2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid ≥98%
2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 3107-34-4
Molecular Formula: C7H7F3N2.HCl
Formula Weight: 212.60
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 4582303
Formel:
C₇H₈ClF₃N₂ Molecular Weight: 212.6 Schmelzpunkt: ∼ 235 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00102619 CAS-Nummer: 3107-34-4 |