2,4-Dichlor-5-methoxyanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,6-Dichlor-m-anisidin, 5-Amino-2,4-dichloranisol
B25497.06 B25497.03 B25497.14
B25497.06EA 58.8 EUR
B25497.06 B25497.03 B25497.14
2,4-Dichlor-5-methoxyanilin ≥98%
2,4-Dichlor-5-methoxyanilin
Purity: 98% CAS No.: 98446-49-2 Molecular Formula: C7H7Cl2NO Formula Weight: 192.05 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00974410
Formel: C₇H₇Cl₂NO
Molecular Weight: 192.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00974410
CAS-Nummer: 98446-49-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III